Kluczowe dokumenty
GF90111068
Calcium
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Synonim(y):
CA006101
About This Item
Kod UNSPSC:
12141503
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 901-110-68
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF90111068-1EA4061821110213