Key Documents
GF04691460
Calcium
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
Synonim(y):
CA006101
About This Item
Kod UNSPSC:
12141503
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 046-914-60
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
10 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1