Kluczowe dokumenty
GF89984457
Zirconium
foil, light tested, 100x100mm, thickness 0.05mm, annealed, 99.2%
Synonim(y):
ZR000220
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.2%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 899-844-57
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF89984457-2EA | 4061829522636 |
GF89984457-10EA | 4061829492489 |
GF89984457-1EA | 4061825412610 |
GF89984457-20EA | 4061829553821 |
GF89984457-5EA | 4061829573782 |