Kluczowe dokumenty
GF53552695
Hafnium
foil, 100x100mm, thickness 0.125mm, annealed, 97%
Synonim(y):
Hafnium, HF000210
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 535-526-95
rezystywność
29.6 μΩ-cm, 0°C
rozmiar × grubość
100x100 mm × 0.125 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
gęstość
13.3 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Klucz InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)