Merck
GF86869197
Magnesium
rod, 3.2 mm diameter, length 500 mm, purity 99.9%
Synonim(y):
MG007915
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.31
Beilstein:
4948473
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
1 mmHg ( 621 °C)
Próba
99.9%
Formularz
rod
temp. samozapłonu
950 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 868-691-97
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
Długość
500 mm
średnica
3.2 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF86869197-10EA4061821029515
GF86869197-5EA4061821029553
GF86869197-1EA4061821029522
GF86869197-20EA4061821029539
GF86869197-2EA4061821029546