GF86194200
Silicon nitride - reaction bonded
sphere, 6 mm diameter, 10 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonim(y):
SI636820
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
spheres
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 861-942-00
średnica
6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)