Kluczowe dokumenty
GF85959444
Ytterbium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Synonim(y):
YB000200
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 859-594-44
rezystywność
28 μΩ-cm, 20°C
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
gęstość
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
Klucz InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)