Kluczowe dokumenty
GF54792052
Ytterbium
lump, 100g, max. size 25mm, 99.9%
Synonim(y):
Ytterbium, YB006100
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 547-920-52
rezystywność
28 μΩ-cm, 20°C
maks. wielk. cząst.
25 mm
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
gęstość
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
Klucz InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)