GF94289507
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
1m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 1.56:1 by volume
Synonim(y):
NB015150
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 942-895-07
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)