Kluczowe dokumenty
GF14051483
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
50m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 1.35:1 by volume
Synonim(y):
NB015250
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 140-514-83
dł. × śr.
50 m × 0.4 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)