GF56279212
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
10m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 3:1 by volume
Synonim(y):
NB015100
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 562-792-12
dł. × śr.
10 m × 0.4 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF56279212-1EA | 4061825465432 |