Key Documents
GF85237915
Alumina
tube, outside diameter 2.5 mm, length 450 mm, wall thickness 0.6 mm
Synonim(y):
AL607050
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 852-379-15
Długość
450 mm
śr. zewn.
2.5 mm
grubość ścianki
0.6 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)