Kluczowe dokumenty
GF25331903
Alumina
tube, outside diameter 0.80 mm, length 100 mm, wall thickness 0.3 mm
Synonim(y):
AL607022
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 253-319-03
Długość
100 mm
śr. zewn.
0.80 mm
grubość ścianki
0.3 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)