Kluczowe dokumenty
GF01795394
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 2 mm, purity 99%
Synonim(y):
AL607921
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 017-953-94
Długość
2 mm
średnica
2.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)