Key Documents
GF84104153
Alumina
rod, 10.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Synonim(y):
AL607975
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 841-041-53
Długość
100 mm
średnica
10.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com