Kluczowe dokumenty
GF42345671
Alumina
tube, outside diameter 4.0 mm, length 300 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonim(y):
AL607080
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 423-456-71
Długość
300 mm
śr. zewn.
4.0 mm
grubość ścianki
1.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)