GF20681906
Alumina
tube, outside diameter 2.5 mm, length 300 mm, wall thickness 0.6 mm
Synonim(y):
AL607050
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 206-819-06
Długość
300 mm
śr. zewn.
2.5 mm
grubość ścianki
0.6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF20681906-1EA | 4061821145185 |
GF20681906-2EA | 4061821145192 |
GF20681906-5EA | 4061821145208 |