Kluczowe dokumenty
GF22972158
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 2.0 mm diameter, length 100 mm
Synonim(y):
SI637920
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 229-721-58
Długość
100 mm
średnica
2.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)