GF83040049
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), rod, diam. 11 mm, L 100 mm
Synonim(y):
FP367920
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 830-400-49
Długość
100 mm
Średnica
11 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83040049-1EA | 4061825068671 |
GF83040049-2EA | 4061825068688 |
GF83040049-5EA | 4061825068695 |