Kluczowe dokumenty
GF82825487
Copper-tin alloy, Cu80Sn20
powder, 53micron max. particle size, 500g
Synonim(y):
CU226020
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 828-254-87
masa
500 g
maks. wielk. cząst.
53 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)