Merck
GF79016205
Niobium
wire, 1.25 mm diameter, length 20 m, purity 99.9%
Synonim(y):
NB005135
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Nb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141730
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 790-162-05
rezystywność
13-16 μΩ-cm, 20°C
Długość
20 m
średnica
1.25 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
gęstość
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Klucz InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)