GF69032976
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
rod, 100mm x 6.35mm diameter, annealed
Synonim(y):
NI027910
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 690-329-76
dł. × śr.
100 mm × 6.35 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF69032976-2EA | 4061829955960 |
GF69032976-5EA | 4061831006346 |
GF69032976-10EA | 4061829934163 |
GF69032976-1EA | 4061825442006 |