Kluczowe dokumenty
GF05268821
Iron
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.95%
Synonim(y):
FE006100
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141721
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99.95%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 052-688-21
rezystywność
9.71 μΩ-cm
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
10 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)