Kluczowe dokumenty
GF48386065
Iron
lump, 4 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99+%
Synonim(y):
FE006102
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141721
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥99.99%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 483-860-65
rezystywność
9.71 μΩ-cm
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
4 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF48386065-1EA | 4061821129901 |