Key Documents
GF77408185
Niobium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Synonim(y):
NB546010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 774-081-85
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
150 (micron)
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com