Kluczowe dokumenty
GF75246183
Bismuth
foil, 50x50mm, thickness 2.0mm, 100%
Synonim(y):
BI000300
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
100%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 752-461-83
rezystywność
129 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50 x 50 mm × 2.0 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
gęstość
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Klucz InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)