Key Documents
GF75231558
Alumina
rod, 10.0 mm diameter, purity 99%, length 500 mm
Synonim(y):
AL607975
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 752-315-58
Długość
500 mm
średnica
10.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)