Kluczowe dokumenty
GF73763455
Aluminum/Lithium metal matrix composite
tube, outside diameter 24.0 mm, Al81%/SiC15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonim(y):
AL417250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 737-634-55
Długość
100 mm
śr. zewn.
24.0 mm
grubość ścianki
1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)