Kluczowe dokumenty
GF26506526
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
rod, 50mm x 25.4mm diameter, cold finished
Synonim(y):
CU047940
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 265-065-26
dł. × śr.
50 mm × 25.4 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)