Kluczowe dokumenty
GF73760070
Fecralloy® - iron/chromium
wire, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 1.6 mm diameter, temper annealed, length 20 m
Synonim(y):
FE085150
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 737-600-70
Długość
20 m
średnica
1.6 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)