Kluczowe dokumenty
GF29144527
Fecralloy® - iron/chromium
wire, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 1.6 mm diameter, length 50 m, temper annealed
Synonim(y):
FE085150
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 291-445-27
Długość
50 m
średnica
1.6 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)