Key Documents
GF04973485
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 10m coil, 0.05mm thickness, annealed
Synonim(y):
FE080252
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 049-734-85
rozmiar × grubość
10 m × 0.05 mm