Key Documents
GF08413781
Fecralloy® - iron/chromium
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 50.8 mm diameter, length 50 mm, condition hot rolled (black)
Synonim(y):
FE087951
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 084-137-81
Długość
50 mm
średnica
50.8 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)