Kluczowe dokumenty
NISTRM8496
Eucalyptus hardwood
NIST® RM 8496, bleached kraft pulp
Synonim(y):
Cellulose pulp
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)