GF71518989
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm
Synonim(y):
SI637950
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 715-189-89
Długość
100 mm
średnica
5.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)