Kluczowe dokumenty
GF39873101
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 10.0 mm diameter, length 150 mm
Synonim(y):
SI637975
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 398-731-01
Długość
150 mm
średnica
10.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)