Kluczowe dokumenty
GF71476533
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.025 mm diameter, length 200 m, temper annealed
Synonim(y):
W 055150
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 714-765-33
Długość
200 m
średnica
0.025 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)