GF45219922
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 1 mm diameter, length 0.2 m, temper annealed
Synonim(y):
W 145500
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 452-199-22
Długość
0.2 m
średnica
1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF45219922-1EA | 4061821147806 |