Key Documents
GF65991167
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 10m length, 0.030mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonim(y):
CU065805
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
opis
polyimide insulation
Postać
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 659-911-67
Długość
10 m
śr. przewodnika
0.030 mm
grubość izolacji
0.004 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.