Kluczowe dokumenty
GF57272485
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 2 mm, size 150 × 150 mm, clear
Synonim(y):
CT303100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 572-724-85
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
2 mm
kolor
clear
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)