GF62351052
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness
Synonim(y):
W 180210
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 623-510-52
rozmiar × grubość
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)