Kluczowe dokumenty
GF61358148
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 2m coil, 0.2mm thickness, annealed
Synonim(y):
FA140250
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 613-581-48
rozmiar × grubość
2 m × 0.2 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)