GF56308787
Quartz - fused
tube, outside diameter 9.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonim(y):
SI617180
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 563-087-87
Długość
100 mm
śr. zewn.
9.0 mm
grubość ścianki
1.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)