Kluczowe dokumenty
GF61122608
Silicon carbide - reaction bonded
sheet, thickness 6.0 mm, size 50 × 50 mm, condition ground
Synonim(y):
SI643300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 611-226-08
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
6.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)