Kluczowe dokumenty
933740
Silicon carbide
nanopowder, ≥99% trace metals basis, 18 nm avg. part. size
Synonim(y):
Carbon silicide, Carborundum, Methanidylidynesilanylium, Silicon monocarbide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% trace metals basis
Postać
nanopowder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
śr. rozm. cząst.
18 nm
mp
2700 °C (lit.)
gęstość
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
0.03 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[C-]#[Si+]
InChI
1S/CSi/c1-2
Klucz InChI
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)