Key Documents
GF58534656
Aluminum/Magnesium
tube, Al 97%/Mg 3%, outside diameter 0.75 mm, length 600 mm, wall thickness 0.125 mm
Synonim(y):
AL017160
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 585-346-56
Długość
600 mm
śr. zewn.
0.75 mm
grubość ścianki
0.125 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)