Merck
GF53771610
Boron
granule, 15 mm nominal granule size, weight 100 g, purity 99%
Synonim(y):
B 006300
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
10.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141907
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 537-716-10
rezystywność
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
masa
100 g
nominalna wielkość granulek
15 mm
gęstość
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[B]
InChI
1S/B
Klucz InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)