Kluczowe dokumenty
GF57881043
Hastelloy® B-2 alloy, Ni68Mo28Fe2Cr1Co1
50mm rod, 16mm diameter, annealed
Synonim(y):
NK247920
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 578-810-43
dł. × śr.
50 mm × 16 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)