Key Documents
GF80534831
Hastelloy® B-2 alloy, Ni68Mo28Fe2Cr1Co1
200mm rod, 16mm diameter, annealed
Synonim(y):
NK247920
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 805-348-31
dł. × śr.
200 mm × 16 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)