GF24128333
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
rod, 200mm x 16mm diameter
Synonim(y):
NI147940
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 241-283-33
dł. × śr.
200 mm × 16 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF24128333-1EA | 4061825425566 |
GF24128333-2EA | 4061829969950 |